2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR918350-250MGEA 32.1 EUR
APOSOR918350-250MG APOSOR918350-1G
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09832981
CAS-nummer: 901310-02-9