N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR920279-100GEA
531
EUR
APOSOR920279-100G
APOSOR920279-25G
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00191602 CAS-nummer: 53485-07-7 |