3-Methyl-3-pentanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR922588-100GEA
161
EUR
APOSOR922588-5G
APOSOR922588-25G
APOSOR922588-100G
3-Methyl-3-pentanol 98%
3-Methyl-3-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004483 CAS-nummer: 77-74-7 |