(±)-2-Bromopropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR923008-1KGEA 139 EUR
APOSOR923008-1KG
(±)-2-Bromopropionic acid 98%
(±)-2-Bromopropionic acid
Formule: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004211
CAS-nummer: 598-72-1
UN: 3265
ADR: 8,III