Dimethyl succinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR923432-100GEA 132 EUR
APOSOR923432-100G
Dimethyl succinate 95%
Dimethyl succinate
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 106-65-0