2,5-Dichlorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR923844-25GEA 111 EUR
APOSOR923844-25G APOSOR923844-5G
2,5-Dichlorobenzyl alcohol 95%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004607
CAS-nummer: 34145-05-6