2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR924731-25GEA 328 EUR
APOSOR924731-25G APOSOR924731-5G
2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
2',4',5'-Trimethylacetophenone
Formule: C₁₁H₁₄O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00017244
CAS-nummer: 2040-07-5