2-Methoxynaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR925439-500GEA 65.5 EUR
APOSOR925439-500G APOSOR925439-100G APOSOR925439-1KG
2-Methoxynaphthalene 95%
2-Methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004061
CAS-nummer: 93-04-9