(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR927331-100GEA
938
EUR
APOSOR927331-100G
APOSOR927331-5G
APOSOR927331-25G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH MW: 196,2 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004322 CAS-nummer: 1758-25-4 |