4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR929762-1GEA 108 EUR
APOSOR929762-1G APOSOR929762-250MG APOSOR929762-100MG
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09966063
CAS-nummer: 695-85-2