2-Benzylphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR931049-100GEA 183 EUR
APOSOR931049-100G APOSOR931049-500G
2-Benzylphenol 98%
2-Benzylphenol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002242
CAS-nummer: 28994-41-4