Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR931154-5GEA 294 EUR
APOSOR931154-5G APOSOR931154-1G
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06202752
CAS-nummer: 67853-03-6