Citraconic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR931202-500GEA 526 EUR
APOSOR931202-500G APOSOR931202-100G APOSOR931202-25G
Citraconic acid 95%
Citraconic acid
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00078086
CAS-nummer: 498-23-7