2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR931809-5GEA 61.1 EUR
APOSOR931809-5G APOSOR931809-10G APOSOR931809-1G
2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044241
CAS-nummer: 19819-98-8