4-Ethylphenyl isocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR936429-25GEA
539
EUR
APOSOR936429-25G
APOSOR936429-1G
APOSOR936429-5G
4-Ethylphenyl isocyanate 95%
4-Ethylphenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013881 CAS-nummer: 23138-50-3 |