3-Hydroxybenzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR936494-5GEA 93.1 EUR
APOSOR936494-5G APOSOR936494-25G APOSOR936494-10G
3-Hydroxybenzophenone 97%
3-Hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002297
CAS-nummer: 13020-57-0