3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR936533-500GEA 232 EUR
APOSOR936533-500G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-100G
3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
3,3,5-Trimethylcaproic acid
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kookpunt: 120 °C/10mmHg
Smeltpunt: –70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00020507
CAS-nummer: 3302-10-1