(±)-1-Octen-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR937218-500GEA 345 EUR
APOSOR937218-500G APOSOR937218-100G APOSOR937218-25G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004589
CAS-nummer: 3391-86-4