6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR951394-1GEA 94.5 EUR
APOSOR951394-1G APOSOR951394-5G APOSOR951394-10G
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09835352
CAS-nummer: 35857-89-7