Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR952004-25GEA 130 EUR
APOSOR952004-25G APOSOR952004-5G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2400 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08460168
CAS-nummer: 832715-51-2