Indole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR9584-10GEA 102 EUR
APOSOR9584-10G APOSOR9584-25G APOSOR9584-1G
Indole-4-carboxylic acid 98%
Indole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smeltpunt: 207…214 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00009739
CAS-nummer: 2124-55-2