4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR960092-250MGEA 270 EUR
APOSOR960092-250MG APOSOR960092-1G
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
4-(Isopropylsulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01566617
CAS-nummer: 25355-76-4