D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR960847-500GEA 302 EUR
APOSOR960847-500G APOSOR960847-100G APOSOR960847-1KG
D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00190725
CAS-nummer: 6331-09-5