1-Boc-4-methylpiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR961738-1GEA 227 EUR
APOSOR961738-1G APOSOR961738-5G
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-methylpiperidine
Formule: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199,2899 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04114947
CAS-nummer: 123387-50-8