1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR962067-25GEA 0 EUR
APOSOR962067-25G APOSOR962067-1G APOSOR962067-100G APOSOR962067-5G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Formule: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,1594 g/mol
Kookpunt: 100…118 °C/0,5mmHg
Dichtheid: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04115039
CAS-nummer: 180695-79-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III