3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR962446-5GEA 437 EUR
APOSOR962446-5G APOSOR962446-1G APOSOR962446-10G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00020515
CAS-nummer: 20811-60-3