2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR963924-1GEA 466 EUR
APOSOR963924-1G
2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₈N₂O₂
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 648423-79-4