4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR965552-1GEA 322 EUR
APOSOR965552-1G APOSOR965552-250MG
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,17 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00462204
CAS-nummer: 10199-68-5