2-Chloro-5-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR9957-100GEA
314
EUR
APOSOR9957-100G
APOSOR9957-5G
APOSOR9957-25G
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
2-Chloro-5-nitrophenol
Formule:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,56 g/mol Smeltpunt: 112…119 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01571825 CAS-nummer: 619-10-3 EINECS: 210-579-3 |