2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC0322-5GEA 24.8 EUR
APOSPC0322-5G APOSPC0322-1G
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00171532
CAS-nummer: 151504-80-2