5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSPC0327-5GEA
21.9
EUR
APOSPC0327-5G
APOSPC0327-1G
APOSPC0327-25G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene 99%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Formule:
C₈H₈BrF MW: 203,05 g/mol Kookpunt: 95 °C/22mmHg Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01320701 CAS-nummer: 99725-44-7 |