2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC0364-500GEA 351 EUR
APOSPC0364-500G APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Smeltpunt: 147…150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00156967
CAS-nummer: 2252-50-8