6-Fluoro-m-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC0854-5GEA 16.1 EUR
APOSPC0854-5G APOSPC0854-25G
6-Fluoro-m-toluic acid
6-Fluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Smeltpunt: 160…162 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00092819
CAS-nummer: 321-12-0