α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSPC1020-1KGEA
94.5
EUR
APOSPC1020-1KG
APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formule:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Kookpunt: 65…67 °C/15mmHg Smeltpunt: –34 °C Dichtheid: 1,282 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 65 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00007718 CAS-nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |