2,3,5-Trifluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC10551-25GEA 168 EUR
APOSPC10551-25G APOSPC10551-100G APOSPC10551-5G
2,3,5-Trifluoropyridine 98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Kookpunt: 102 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03001162
CAS-nummer: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III