2,3,6-Trifluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC10552-25GEA 0 EUR
APOSPC10552-25G APOSPC10552-5G
2,3,6-Trifluoropyridine
2,3,6-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Kookpunt: 100…102 °C
Dichtheid: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03001158
CAS-nummer: 3512-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III