1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC1367M-25GEA 16.1 EUR
APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G APOSPC1367M-100G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Dichtheid: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070747
CAS-nummer: 33863-76-2