4-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC1398-10GEA 14.7 EUR
APOSPC1398-10G
4-Bromo-2-fluoroanisole 98%
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011710
CAS-nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2