5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC200259-5GEA 129 EUR
APOSPC200259-5G APOSPC200259-10G APOSPC200259-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,98 g/mol
Smeltpunt: 41…42 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09754046
CAS-nummer: 799557-86-1