6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC201188-250MGEA 74.2 EUR
APOSPC201188-250MG APOSPC201188-1G
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,6411 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09026793
CAS-nummer: 191609-45-7