4-Fluoroisatin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC201235-1GEA 166 EUR
APOSPC201235-1G
4-Fluoroisatin 95%
4-Fluoroisatin
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,1200 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01175824
CAS-nummer: 346-34-9