6-Fluoro-1-indanone 97%

Leverancier: Apollo Scientific

APOSPC2137-100GEA 286 EUR
APOSPC2137-100G
6-Fluoro-1-indanone 97%
6-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Kookpunt: 60 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 53…55 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01318147
CAS-nummer: 1481-32-9

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR