2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC2255-25GEA 14.7 EUR
APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G APOSPC2255-100G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Smeltpunt: 63…66 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041445
CAS-nummer: 344-18-3