2',4'-Difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC2575-25GEA 19 EUR
APOSPC2575-25G APOSPC2575-100G
2',4'-Difluoroacetophenone 98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kookpunt: 80…81 °C/25mmHg
Dichtheid: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151261
CAS-nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6