2',6'-Difluoroacetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC2577-100GEA 201 EUR
APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G APOSPC2577-5G
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
2',6'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kookpunt: 76…79 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9