3,5-Difluorobenzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC2695D-5GEA 17.6 EUR
APOSPC2695D-5G APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G
3,5-Difluorobenzophenone 97%
3,5-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Kookpunt: 117 °C/5mmHg
Smeltpunt: 57…59 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061140
CAS-nummer: 179113-89-4