2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSPC2724-10GEA 37.9 EUR
APOSPC2724-10G APOSPC2724-5G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Kookpunt: 92…93 °C/34mmHg
Dichtheid: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009929
CAS-nummer: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II