3,5-Difluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSPC2746-25GEA
37.9
EUR
APOSPC2746-25G
3,5-Difluorobenzyl bromide 98%
3,5-Difluorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Kookpunt: 64…66 °C/5mmHg Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 81 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010304 CAS-nummer: 141776-91-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...