2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSPC2875L-5GEA 118 EUR
APOSPC2875L-5G
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Kookpunt: 99 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,349 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00041044
CAS-nummer: 141106-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III