(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
APOSPC300797-1GEA 52.4 EUR
APOSPC300797-1G
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine
Formule: C₁₃H₁₈FNO
MW: 223,29 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06658161
CAS-nummer: 105812-81-5